4-Iodobiphényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR13030-25GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR13030-25G
4-Iodobiphényle 98%
4-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019028
Numéro CAS: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité