Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-acetylbenzoate
OR13031-100G OR13031-25G OR13031-5G
APOSOR13031-100GEA 155 EUR InStock
APOSOR13031-100G APOSOR13031-25G APOSOR13031-5G
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216474
Numéro CAS: 3609-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité