3-Bromo-2-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-picoline
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-méthylpyridine
3-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C/10mmHg
Densité: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191224
Numéro CAS: 38749-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité