4-Nitro-2,6-xylénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
OR13035-25G
APOSOR13035-25GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR13035-25G
4-Nitro-2,6-xylénol
4-Nitro-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 168 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007339
Numéro CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité