2,4-Dibromophénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13037-100G OR13037-25G
APOSOR13037-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR13037-100G APOSOR13037-25G
2,4-Dibromophénol 95%
2,4-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C
Point de fusion: 35…39 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002149
Numéro CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité