4-Bromo-1-naphtylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13038-25GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR13038-25G APOSOR13038-100G APOSOR13038-5G
4-Bromo-1-naphtylamine
4-Bromo-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004023
Numéro CAS: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité