4-Chlorophenyl chloroformate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 51 EUR InStock
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 100…102 °C/12mmHg
Densité: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000638
Numéro CAS: 7693-45-0
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité