2,3-Dichloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichloropyridine
2,3-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006229
Numéro CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité