Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13042-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR13042-100G APOSOR13042-10G APOSOR13042-1G
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point d'ébullition: 225…227 °C/10mmHg
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002501
Numéro CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité