3-Iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13049-100GEA 96 EUR InStock
APOSOR13049-100G APOSOR13049-25G
3-Iodopyridine
3-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Point d'éclair: 106,7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023553
Numéro CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité