4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Point de fusion: 165…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093721
Numéro CAS: 214360-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité