2,6-Dichlorothiobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorthiamid
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Dichlorothiobenzamide 98%
2,6-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
MW: 206,09 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053523
Numéro CAS: 1918-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité