Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13059-25G OR13059-5G
APOSOR13059-25GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR13059-25G APOSOR13059-5G
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234149
Numéro CAS: 30766-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité