5-Bromopicolinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13060-5GEA 164 EUR InStock
APOSOR13060-5G APOSOR13060-250MG APOSOR13060-1G
5-Bromopicolinamide 97%
5-Bromopicolinamide
Formule: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,0200 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04066715
Numéro CAS: 90145-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité