Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-éthoxypyridine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR13065-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR13065-5G
5-Bromo-2-éthoxypyridine 97%
5-Bromo-2-éthoxypyridine


Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234311
Numéro CAS: 55849-30-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité