Biphenylene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13086-100MG OR13086-250MG
APOSOR13086-100MGEA 87 EUR InStock
APOSOR13086-100MG APOSOR13086-250MG
Biphenylene
Biphenylene
Formule: C₁₂H₈
MW: 152,2 g/mol
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001110
Numéro CAS: 259-79-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité