Bis(4-bromophenyl)acetylene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185147
Numéro CAS: 2789-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité