1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13102-1G OR13102-5G OR13102-10G
APOSOR13102-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13102-1G APOSOR13102-5G APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Formule: C₁₂H₆
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068621
Numéro CAS: 7567-63-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité