Cyclohexylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13116-100G OR13116-25G OR13116-5G
APOSOR13116-100GEA 255 EUR InStock
APOSOR13116-100G APOSOR13116-25G APOSOR13116-5G
Cyclohexylboronic acid 97%
Cyclohexylboronic acid
Formule: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,9772 g/mol
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01311824
Numéro CAS: 4441-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité