2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzeneboronic acid dehydrate
OR13117-250MG OR13117-1G OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR13117-250MG APOSOR13117-1G APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Formule: C₇H₆BNO₄
MW: 178,94 g/mol
Point de fusion: 176…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115657
Numéro CAS: 118803-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité