2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR13119-5G
APOSOR13119-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684318
Numéro CAS: 313545-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité