6-Cyanonicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point de fusion: 187…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318135
Numéro CAS: 70165-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité