2-Bromobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldéhyde
2-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: 16…21 °C
Densité: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003300
Numéro CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité