4-Pyridylthiourée
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1315-1G OR1315-5G
APOSOR1315-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR1315-1G APOSOR1315-5G
4-Pyridylthiourée
4-Pyridylthiourée
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068177
Numéro CAS: 164670-44-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité