Thiazole-4-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00626896
Numéro CAS: 3364-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité