3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR13155-25G
APOSOR13155-25GEA 231 EUR InStock
APOSOR13155-25G
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: 238…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039888
Numéro CAS: 175883-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité