3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13161-1GEA 238 EUR InStock
APOSOR13161-1G APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,02 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115648
Numéro CAS: 833472-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité