α,4-Dibromotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR13169-25GEA 51 EUR InStock
APOSOR13169-25G APOSOR13169-100G APOSOR13169-500G
α,4-Dibromotoluène 98%
α,4-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 115…124 °C/12mmHg
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000179
Numéro CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité