3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13173-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR13173-250MG APOSOR13173-5G APOSOR13173-1G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Point de fusion: 218 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075738
Numéro CAS: 216144-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité