4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13174-1G OR13174-5G OR13174-25G
APOSOR13174-1GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR13174-1G APOSOR13174-5G APOSOR13174-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₄H₂₃BO₄
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04115656
Numéro CAS: 680596-79-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité