2-Amino-5-bromopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13181-25G OR13181-5G
APOSOR13181-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR13181-25G APOSOR13181-5G
2-Amino-5-bromopyrazine
2-Amino-5-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235015
Numéro CAS: 59489-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité