4-Hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13187-1KGEA 46.6 EUR InStock
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-5KG APOSOR13187-500G
4-Hydroxybenzaldéhyde
4-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C/50mmHg
Point de fusion: 112…116 °C
Densité: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006939
Numéro CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité