Isonicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Isonicotinate de méthyle 97%
Isonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 207…209 °C
Point de fusion: 8…8.5 °C
Densité: 1.161 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006427
Numéro CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité