2-Morpholinoéthylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
OR13189-1KG OR13189-250G OR13189-50G
APOSOR13189-1KGEA 435 EUR InStock
APOSOR13189-1KG APOSOR13189-250G APOSOR13189-50G
2-Morpholinoéthylamine
2-Morpholinoéthylamine
Formule: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006182
Numéro CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité