Acide glycolique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR13191-100GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR13191-100G APOSOR13191-500G APOSOR13191-1KG
Acide glycolique 98%
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Point de fusion: 74…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité