Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C/3mmHg
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010844
Numéro CAS: 37622-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité