ω-Bromoacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromoacétophénone2-Bromoacétophénone
APOSOR13196-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR13196-25G APOSOR13196-100G
ω-Bromoacétophénone 97%
ω-Bromoacétophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
ONU: 2645
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité