Calcium nitrate tétrahydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13216-100G OR13216-1KG OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13216-100G APOSOR13216-1KG APOSOR13216-2.5KG
Calcium nitrate tétrahydraté
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité