Acide (±)-4-chloromandelique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
Acide (±)-4-chloromandelique
Acide (±)-4-chloromandelique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042724
Numéro CAS: 492-86-4
EINECS: 207-764-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité