1-Bromo-2,6-dichlorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR13219-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G APOSOR13219-100G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 241…243 °C
Point de fusion: 59…64 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000574
Numéro CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité