N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659864
Numéro CAS: 226396-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité