6-Bromopipéronal
Fournisseur: Apollo Scientific
OR13261-100G OR13261-25G OR13261-5G
APOSOR13261-100GEA 358 EUR InStock
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G APOSOR13261-5G
6-Bromopipéronal
6-Bromopipéronal
Formule: C₈H₅BrO₃
Point de fusion: 125…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022952
Numéro CAS: 15930-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité