4-Aminophtalimide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
OR13335-25G OR13335-5G
APOSOR13335-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR13335-25G APOSOR13335-5G
4-Aminophtalimide 95+%
4-Aminophthalimide
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041854
Numéro CAS: 3676-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité