4,5-Diaminophthalonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene
OR13405-5G
APOSOR13405-5GEA 374 EUR InStock
APOSOR13405-5G
4,5-Diaminophthalonitrile 95%
4,5-Diaminophthalonitrile
Formule: C₈H₆N₄
MW: 158,16 g/mol
Point de fusion: 270…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02376082
Numéro CAS: 129365-93-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité