Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR1341-25G
APOSOR1341-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR1341-25G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Densité: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463837
Numéro CAS: 41731-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité