Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR13440-500GEA 0 EUR InStock
APOSOR13440-500G APOSOR13440-5G APOSOR13440-25G APOSOR13440-1KG APOSOR13440-100G
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque 95%
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017009
Numéro CAS: 1588-83-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité