[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13444-1G OR13444-5G
APOSOR13444-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR13444-1G APOSOR13444-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₄N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182069
Numéro CAS: 202065-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité