3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13449-25G OR13449-5G
APOSOR13449-25GEA 162 EUR InStock
APOSOR13449-25G APOSOR13449-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Point de fusion: 135 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005239
Numéro CAS: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité