Amino-5-chloro-2-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridylamine, 6-Chloropyridin-3-amine, 2-Chloropyridin-5-amine
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
Amino-5-chloro-2-pyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006243
Numéro CAS: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité