8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13482-1G OR13482-250MG
APOSOR13482-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR13482-1G APOSOR13482-250MG
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClNO₃S
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02752892
Numéro CAS: 90429-62-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité